グレード
CP
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25 °C)
3.3 mmHg ( 37.7 °C)
形状
liquid
expl. lim.
37.7 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
pKa
-6
bp
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
密度
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-4020-6-500G-J:
試験成績書(COA)