グレード
JIS special grade
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-0680-3-3L-J:
09-0680-5-500ML-J:
09-0680-8-15KG-J:
試験成績書(COA)