Merck
19-2420
Sigma-Aldrich
メタノール
≥99.5%, SAJ first grade
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
グレード:
SAJ first grade
アッセイ:
≥99.5%
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸気圧:
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品名
メタノール, SAJ first grade, ≥99.5%
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 複合化学消毒剤中の 4 種類のベンザルコニウム塩化物同族体の測定における、水系および非水系キャピラリー電気泳動の比較:この研究では、非水系溶媒としてメタノールを使用し、さまざまなキャピラリー電気泳動法を評価しています。これにより、複合体混合物の分析における高分解能と高感度を実現するその有効性が強調されています(Ding X et al., 2024)。
  • Araucaria cunninghamii のビフラボン類の細胞毒性に関する可能性の調査:LC-HRMS-メタボロミクスとデータベースマイニングを併用した精密な同定、標的単離、ネットワーク薬理学、in vitro 細胞毒性、ドッキング研究:この包括的な研究では、ビフラボン類の抽出と LC-HRMS 分析にメタノールを使用し、先進的な分析技術を統合して、その治療効果の可能性を調査しています(Jain SK et al., 2024)。
  • 塩化ベンゾイル剤による N,N-ジメチルベンズアミドの誘導体化による、N,N-ジメチルホルムアミド溶媒中のジメチルアミン不純物のガスクロマトグラフィー質量分析計による測定:誘導体化による揮発性有機化合物の検出能力を高めるためのメタノールの有用性を実証し、工業用化学分析における分析精度を向上させています(Mondal T et al., 2024)。
  • Chelidonium majus に含まれるベンジルイソキノリンアルカロイドの分析と分離のための新たなアプローチ:この研究では、アルカロイドの分離と分析に新たな分析手法としてメタノールを使用し、天然物研究および生薬学におけるその重要性を示しています(Ganzera M et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-2420-9-160KG-J:
19-2420-3-3L-J:
19-2420-5-500ML-J:
19-2420-8-14KG-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
Haruka Oda et al.
Biomaterials, 56, 86-91 (2015-05-03)
A large number of lineage-committed progenitor cells are required for advanced regenerative medicine based on cell engineering. Due to their ability to differentiate into multiple cells lines, multipotent stem cells have emerged as a vital source for generating transplantable cells
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
B Alkhatib et al.
European cells & materials, 28, 98-110 (2014-09-13)
Excessive mechanical loading or acute trauma to intervertebral discs (IVDs) is thought to contribute to degeneration and pain. However, the exact mechanisms by which mechanical injury initiates and promotes degeneration remain unclear. This study investigates biochemical changes and extracellular matrix