Merck
30-0901
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.0%, SAJ first grade, contains BHT as stabilizer
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
product name
テトラヒドロフラン, SAJ first grade, ≥99.0%
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 環境毒性学における緩衝システム:農薬の水生生物に対するリスク評価において、段階的な規制の枠組みの中で緩衝濃縮物を利用した研究が行われ、一貫した実験条件を維持する上で標準化された緩衝システムの重要な役割が強調されました(Santos et al., 2024)。
  • 医薬品製剤における緩衝濃縮物:レボフロキサシン塩酸塩-サリチル酸の徐放性 in situ ゲルの開発に緩衝濃縮物が使用され、薬物放出の調節と安定性における緩衝液システムの重要性が強調されました(Khaing et al., 2024)。
  • 診断アッセイにおける緩衝濃縮物:腎臓の機能評価における尿中バイオマーカーの検出用ラテラルフローデバイスの処方に、最適な試薬性能と反応速度論を確保するために、緩衝濃縮物が組み込まれました(D Souza et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
5.9 °F
引火点(℃)
-14.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-0901-5-500ML-J:
30-0901-8-15KG-J:
30-0901-3-3L-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahydrofuran-containing macrolides: a fascinating gift from the deep sea.
Adriana Lorente et al.
Chemical reviews, 113(7), 4567-4610 (2013-03-20)
Ryan D Pensack et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6790-6803 (2015-05-07)
We compare the singlet fission dynamics of five pentacene derivatives precipitated to form nanoparticles. Two nanoparticle types were distinguished by differences in their solid-state order and kinetics of triplet formation. Nanoparticles that comprise primarily weakly coupled chromophores lack the bulk
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
P T Clayton et al.
The Journal of clinical investigation, 79(4), 1031-1038 (1987-04-01)
Urinary bile acids from a 3-mo-old boy with cholestatic jaundice were analyzed by ion exchange chromatography and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This suggested the presence of labile sulfated cholenoic acids with an allylic hydroxyl group, a conclusion supported by analysis
Han Yan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(23), 3484-3491 (2015-05-06)
Polymer solar cells are fabricated with systematic variation of the phase purity. Photovoltaic tests demonstrate that devices with ca. 10% of mixed phases outperform pure-phase devices. Photophysical studies reveal the effects of mixed phase on charge generation and recombination. These