Merck
09-1810
Sigma-Aldrich
ジエチルエーテル
≥99.0%, SAJ first grade
別名:
エチルエーテル, エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2O
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
グレード:
SAJ first grade
アッセイ:
≥99.0%
bp:
34.6 °C (lit.)
蒸気圧:
28.5 psi
製品名
ジエチルエーテル, SAJ first grade, ≥99.0%
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.5 psi
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
expl. lim.
36.5 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 酸加水分解と固相抽出に基づくガスクロマトグラフィー/タンデム質量分析法による、栄養食品中のクロロプロパノールエステルおよびグリシジルエステルの定量:この研究では、固相抽出プロセスにジエチルエーテルを使用して食品中の有害エステルを定量し、複雑なマトリックスにおける汚染物質の分離と検出の効率を高める役割を示しています(Li Y et al., 2024)。
  • 高度好塩菌である Halobacterium salinarum NCR-1 由来の組換えカルボキシルエステラーゼのクローニング、発現、特性解析および固定化:この研究では、酵素の特性解析における抽出および精製ステップにジエチルエーテルを使用しており、酵素の安定性および活性研究におけるバイオテクノロジー応用におけるその重要な有用性を強調しています(Ortega-de la Rosa ND et al., 2024)。
  • Leontopodium leontopodioides(Willd.)Beauv.の分析。GC/MS および UPLC-Q-Orbitrap MS による化学組成:薬用植物の化学組成を分析するために抽出溶媒としてジエチルエーテルを使用し、幅広いスペクトルの揮発性および半揮発性化合物を捕捉するその有効性が強調されています(Chen Y et al., 2024)。
  • Crossobamon orientalis ボディオイルの化学組成と抗菌作用に関する研究:この研究では、精油の抽出にジエチルエーテルを使用しており、抗菌作用研究のための生物活性化合物の取得におけるその有効性を示しています(Ahmad S et al., 2024)。
  • ナノ製剤中の残留溶媒の定量のための静的ヘッドスペースガスクロマトグラフィー法:残留溶媒の定量のための新たな静的ヘッドスペース分析技術でジエチルエーテルを使用し、製薬製剤の安全性とコンプライアンスの確保におけるその適用性を示しています(Kattel K et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-49.0 °F
引火点(℃)
-45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09-1810-8-20L-J:
09-1810-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Juan E Camacho Londoño et al.
European heart journal, 36(33), 2257-2266 (2015-06-13)
Pathological cardiac hypertrophy is a major predictor for the development of cardiac diseases. It is associated with chronic neurohumoral stimulation and with altered cardiac Ca(2+) signalling in cardiomyocytes. TRPC proteins form agonist-induced cation channels, but their functional role for Ca(2+)
Alessandra Forni et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 38, 31-39 (2012-10-23)
The solvent effect on the I⋯O halogen bonding in complexes of iodobenzene derivatives with formaldehyde has been investigated by systematically varying the substituents on the iodobenzene ring. Calculations have been performed at MP2 and DFT levels of theory, using the
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.
Ether-directed ortho-C-H olefination with a palladium(II)/monoprotected amino acid catalyst.
Gang Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1245-1247 (2012-12-15)
Faysal Benaskar et al.
ChemSusChem, 6(2), 353-366 (2012-11-30)
A μ(2)-process in the Ullmann-type C-O coupling of potassium phenolate and 4-chloropyridine was successfully performed in a combined microwave (MW) and microflow process. Selective MW absorption in a micro-fixed-bed reactor (μ-FBR) by using a supported Cu nanocatalyst resulted in an