Merck
28-3860
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム
SAJ first grade, ≥97.0%
別名:
オルトリン酸ナトリウム, リン酸三ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3PO4
CAS番号:
分子量:
163.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥97.0%
グレード:
SAJ first grade
フォーム:
solid
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
11 (20 °C)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI Key
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-3860-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qin Wang et al.
International journal of epidemiology, 44(2), 623-637 (2015-06-08)
The causal role of circulating sex hormone-binding globulin (SHBG) for type 2 diabetes is controversial. Information on the relations between SHBG and new biomarkers of cardiometabolic risk is scarce. We applied quantitative nuclear magnetic resonance metabolomics in three Finnish population-based
L Ren et al.
Nanotechnology, 26(28), 284001-284001 (2015-06-27)
The prospect for spatial imaging with mass spectroscopy at the level of the cell requires new means of cell extraction to conserve molecular structure. To this aim, we demonstrate a new laser extraction process capable of extracting intact biological entities
Huaqing Liu et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(6), 500-511 (2015-05-02)
Regeneration of sensory neurons after spinal cord injury depends on the function of dividing neuronal-glial antigen 2 (NG2)-expressing cells. We have shown that increases in the number of dividing NG2-positive cells through short-term pharmacologic inhibition of matrix metalloproteinases contributes to
Yue Zhang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 308(12), F1398-F1408 (2015-04-17)
Extracellular nucleotides acting through P2 receptors facilitate natriuresis. To define how purinergic mechanisms are involved in sodium homeostasis, we used transgenic (TG) mice that globally overexpress human CD39 (hCD39, NTPDase1), an ectonucleotidase that hydrolyzes extracellular ATP/ADP to AMP, resulting in
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can