Merck
00770590
Ginkgolide A
primary reference standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O9
CAS番号:
分子量:
408.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2CC34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6OC4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
InChI Key
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
生薬分析の標準物質です。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
00770590-10MG:
00770590-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)