安全性情報
01357
Supelco
ICP用イットリウム標準物質
TraceCERT®, 1 g/L Y in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Y in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttps://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
イットリウムICP標準銀は、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)による飲料水中の金属濃度の測定における校正標準として使用できます。
アナリシスノート
高純度Y2O3、HNO3 および水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Y
その他情報
メルクのTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちの無機物&Trace®CERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01357-100ML:4548173921464
01357-VAR:
01357-100ML-BULK:
01357-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rossana Terracciano et al.
Pharmaceutics, 13(2) (2021-02-11)
The heterogeneous distribution of delivery or treatment modalities within the tumor mass is a crucial limiting factor for a vast range of theranostic applications. Understanding the interactions between a nanomaterial and the tumor microenvironment will help to overcome challenges associated