Merck
05611
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic acid
≥95.0% (NT)
別名:
2H,2H,3H,3H-パーフルオロウンデカン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)7CH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
492.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (NT)
mp
93-97 °C
SMILES記法
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H5F17O2/c12-4(13,2-1-3(29)30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2,(H,29,30)
InChI Key
JZRCRCFPVAXHHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
05611-1G-F:
05611-VAR-F:
05611-BULK-F:
05611-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michal Cichomski et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(22) (2020-11-19)
This study compared the tribological properties in nano- and millinewton load ranges of Ti‑6Al-4V surfaces that were modified using self-assembled monolayers (SAMs) of carboxylic and phosphonic acids. The effectiveness of the creation of SAMs with the use of the liquid