アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.05% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.561
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
10368-5ML:
10368-1ML:
10368-BULK:
10368-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック