アッセイ
≥97.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(O)c(cc1S(O)(=O)=O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
InChI Key
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
50194-VAR:
50194-BULK:
50194-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)