蒸気密度
4.7 (vs air)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (T)
フォーム
solid
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
mp
144-148 °C (lit.)
145-147 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Fluorescent labeling of glycans.
- Synthesis of triptycene and derivatives, via diazotization reaction.
- As fluorescent label for the facile labeling of oligosaccharides (acidic and neutral).
- As fluorescent label for carbohydrate analysis.
- Derivatization of oligosaccharides.
- Preparation of poly(aniline-co-o-anthranilic acid) copolymers.
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10680-6MG:
10680-BULK:
10680-VAR:
10680-25G:
10680-100G:
10680-INTR:
プロトコル
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.