Merck
18795
Millipore
ブルセラ菌用寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 13 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 2 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
microbiology
適合性
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
nonselective for Brucella spp.
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
アプリケーション
臨床材料や動物由来食品からのBrucella spp.、特に病原菌であるB. melitensisB. Abortus、およびB. suisの単離と培養に使用されます。
調製ノート
1リットルの蒸留水に41 gを溶かし、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。45~50°Cに冷却し、データシートに従ってサプリメントを添加します。
サプリメント:
ブルセラ菌鑑別寒天培地:
1 ml/Lの2%塩基性フクシン溶液(カタログ番号03968)または酢酸チオニン(カタログ番号88930)
ブルセラ菌選択寒天培地:
500 mg/Lバシトラシン(カタログ番号11702)
1 mg/LポリミキシンB硫酸塩(カタログ番号P4932)
100 mg/Lシクロヘキシミド(カタログ番号01810)
(以下は必要に応じて)1.25 mg/Lエチルバイオレット(カタログ番号228842)
カンピロバクター菌分離用:
50 ml/L熱失活ウマ血清(カタログ番号H1138)
250mg/Lピルビン酸ナトリウム(カタログ番号P2256)
250mg/Lメタ重亜硫酸ナトリウム(カタログ番号31448)
250mg/L硫酸第一鉄(カタログ番号31236)
50~100 ml/L脱線維素ヒツジ血
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18795-500G:
18795-100G:
18795-BULK:
18795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.