Merck
201820
Sigma-Aldrich
アシッドレッド183
Dye content 30 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11ClN4Na2O8S2 · xCr
CAS番号:
分子量:
532.84
カラーインデックス番号:
18800
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
組成
Dye content, 30%
λmax
494 nm
&ε; (減衰係数)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L
7500 at 244 nm in H2O at 0.03 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1nn(-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3O[Cr](O)Oc4c(cc(Cl)cc4S([O-])(=O)=O)\N=N\c13
InChI
1S/C16H13ClN4O8S2.Cr.2Na.H2O/c1-8-14(19-18-12-5-9(17)6-13(15(12)22)31(27,28)29)16(23)21(20-8)10-3-2-4-11(7-10)30(24,25)26;;;;/h2-7,22-23H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;;1H2/q;;2*+1;/p-5
InChI Key
AAKJXBYQACYFJH-UHFFFAOYSA-I
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)