安全性情報
21312
Hamilton®マイクロリッターシリンジ、接合針
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
26s ga (cone tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80388
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ハミルトンのマイクロリッターシリンジは、液体の注入に使用されます。このシリンジは、ガラス製の円筒とハンドフィット型のステンレススチール製プランジャーでできています。個々のプランジャーは、対応するシリンジのシリンダーにフィットしています。
プランジャーは、他のシリンジには使用できません。
ハミルトンシリンジは、GC解析においてガス交換を最小化する気密タイプで使用できます。正確な容量を提供します。プランジャーは最も優れています。 シリンジは、交換または接合可能です。接合型はデッドボリュームがより少なく、寿命は短いです。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)