アッセイ
>70-85% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
不純物
1-3% DMF
mp
253-256 °C (lit.)
溶解性
NH4OH: 1 mg/mL, clear to turbid
λmax
515 nm
521 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
InChI Key
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
229148-5G:
229148-BULK:
229148-25G:
229148-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック