安全性情報
24575
Hamilton® Microliter syringe, removable needle
701 ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
別名:
ハミルトン®オートサンプラーシリンジ710ASRN、10 μL、23~26 s
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23s-26s ga (cone tip)
特徴
needle type ASRN (removable needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80359
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton製Microliterは液体の注入に使用します。 このシリンジは、手になじみやすいステンレス鋼製プランジャーが付いたガラス製バレルからなります。プランジャーは、対応するシリンジの筒に個別に適合するように作られています。そのため、他のシリンジには使用できません。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E., Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)