Merck
262013
Sigma-Aldrich
trans-4-スチルベンメタノール
別名:
4-ヒドロキシメチルスチルベン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder or crystals
品質水準
mp
155-160 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,16H,12H2/b7-6+
InChI Key
ARFYUEZWYRMBSO-VOTSOKGWSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
262013-BULK:
262013-5G:
262013-VAR:
262013-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)