Merck
32721
Supelco
チエンカルバゾン-メチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
4-[(4,5-ジヒドロ-3-メトキシ-4-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)カルボニルスルファモイル]-5-メチルチオフェン-3-カルボン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N4O7S2
CAS番号:
分子量:
390.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1csc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OC)N(C)C2=O
InChI
1S/C12H14N4O7S2/c1-6-8(7(5-24-6)9(17)22-3)25(20,21)14-10(18)16-12(19)15(2)11(13-16)23-4/h5H,1-4H3,(H,14,18)
InChI Key
XSKZXGDFSCCXQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Thiencarbazone-methyl is a pesticide, which is used for controlling weeds in corn plantation.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Thiencarbazone-methyl may be used as a standard in the determination of thiencarbazone-methyl in cereals using ultra high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32721-BULK:
32721-100MG:
32721-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of Thiencarbazone-methyl--and Isoxaflutole-Based Herbicide Programs in Corn
Stephenson.OD and Bond.AJ
Weed Technology, 26(1), 37-42 (2012)
A quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method for the simultaneous detection of four triazolone herbicides in cereals combined with ultrahigh performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Tao Y, et al.
Journal of Separation Science, 37(17), 2340-2348 (2014)
Congressional Record null