Merck
32772
Supelco
アフラトキシンG1-13C17 溶液
~0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
別名:
13C標識付きアフラトキシンG1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C17H12O7
CAS番号:
分子量:
345.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~0.5 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+17
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c]2O[13C@H]3O[13CH]=[13CH][13C@H]3[13c]2[13c]4O[13C](=O)[13C]5=[13C]([13CH2][13CH2]O[13C]5=O)[13c]14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI Key
XWIYFDMXXLINPU-DENWKYDXSA-N
詳細
Aflatoxin G1-13C17 is the 13C isotope-labeled analog of the mycotoxin, aflatoxin.
Certan Vial
アプリケーション
Aflatoxin G1-13C17 may be used as an analytical standard for the determination of aflatoxin G1 in food grade gums as well as milk, milk-based infant formula, and feed samples by stable isotope dilution and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
purity : ≥97.0% (HPLC)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32772-1ML:
32772-1ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interlaboratory Validation of a Stable Isotope Dilution and Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Method for the Determination of Aflatoxins in Milk, Milk-Based Infant Formula, and Feed.
Zhang K, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 101(3), 677-685 (2018)
Kai Zhang et al.
Journal of AOAC International, 97(3), 889-895 (2014-07-24)
Stable isotope dilution with LC/MSIMS was used to determine the following 11 mycotoxins in food grade gums: aflatoxins B1, B2, G1, and G2; deoxynivalenol; fumonisins B1, B2, and B3; ochratoxin A; T-2 toxin; and zearalenone. Samples were fortified with 11