Merck
327824
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 800
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
形状
liquid
分子量
average Mw 800 (Typical)
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
屈折率
n20/D 1.576
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene (for GPC, 800), a synthetic thermoplastic, is useful in a broad range of applications due to its rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
327824-1G:
327824-BULK:
327824-VAR:
327824-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
81411
ポリスチレン
ポリスチレン NIST® SRM® 705a
NIST705A
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 100,000
Supelco
81410
ポリスチレン
Weathering of Polymers (1983)