Merck
81403
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 2,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~1790
Mp ~1920
Mw ~1890
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81403-1G-KC:
81403-VAR:
81403-250MG:
81403-1G:
81403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ポリスチレン NIST® SRM® 705a
NIST705A
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 30,000
Supelco
81408
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 50,000
Supelco
330345
ポリスチレン