Merck
81408
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 30,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~31000
Mp ~32500
Mw ~32000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81408-1G-KC:
81408-VAR:
81408-250MG:
81408-BULK:
81408-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 2,500
Supelco
327719
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 1,000
Supelco
81402
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
81411
ポリスチレン