安全性情報
81434
Supelco
Polystyrene(ポリスチレン) standard ReadyCal set Mp~350-2′500′000
for GPC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
<ul>
<li><strong>混合溶媒中での絶対モル質量の同定:</strong>この研究では、ポリスチレン標準試料を使用し、特に混合溶媒中での SEC/MALS/DRI 技術による高分子量ポリマーの分子量校正に焦点を当てています (Striegel, 2022)。</li>
<li><strong>サステイナブルな梱包のための生分解性スポンジ:</strong>ポリスチレンが使い捨ての梱包や建築用断熱材として使用されている中で、キャッサバデンプンを使用した生分解性スポンジの作成と特性評価。(Amaraweera et al., 2022)。</li>
<li><strong>キラルイオン交換体を用いたエナンチオ選択性クロマトグラフィー:</strong>;逆相サイズ排除クロマトグラフィーによる充填カラムの多孔性を測定するために、ポリスチレン標準物質が使用されています。(Geibel et al., 2019)。</li>
</ul>
構成
ReadyCal Standardは、GPC/SEC/GFCシステムの校正を簡便にするためにオートサンプラーバイアル中に事前に計量されて入っているポリマーカクテルです。
このキットには、3つの色分けされたバイアルが10セット入っており、それぞれに異なるモル質量の4種のポリスチレンが含まれています。モル質量の範囲は約350~約2,500,000 Daであり、ポリマートレースがベースラインで分離されるように慎重に選択されています。
各キットには、少なくとも10回の校正を行うのに十分な量の材料が含まれています。
THF、トルエン、DMF、DMAc、クロロホルム、TCB、DCB、およびNMPでの校正に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
81434-1EA:
81434-BULK:
81434-1SET:
81434-1EA-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Clifton-García et al.
Letters in applied microbiology, 70(4), 300-309 (2020-01-01)
Two bacterial strains able to produce polyhydroxyalkanoates (PHAs) from a wide variety of pure carbon sources (dextrose, xylose, sucrose, lactose and glycerol) were isolated from forest soils and identified as Achromobacter mucicolens and Stenotrophomonas rhizophila. Achromobacter mucicolens also produced poly(3-hydroxybutyrate)
Yan Li et al.
Journal of cellular physiology, 235(7-8), 5811-5822 (2020-02-01)
Although we have obtained porcine pluripotent stem cell lines (pPSCs) from blastocysts, the cells exhibit flat clonal morphology and do not support single-cell passage. There is massive cell death after cell dissociation, and the efficiency of single-cell colony is generally