Merck
81410
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 100,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~89300
Mp ~89400
Mw ~94900
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81410-VAR:
81410-1G:
81410-250MG:
81410-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 30,000
Supelco
81408
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 70,000
Supelco
81409
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 4,000
Supelco
67302
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
Supelco
182435
ポリスチレン