Merck
81409
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 70,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~64000
Mp ~67500
Mw ~65000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability. It may also be used as a good support material to achieve good immobilization, which is the key factor in determining the analytical performance of an assay.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81409-250MG:
81409-VAR:
81409-BULK:
81409-1G-KC:
81409-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)
Weathering of Polymers (1983)
Analytical Uses of Immobilized Biological Compounds for Detection, Medical and Industrial Uses (1988)