Merck
33387
Supelco
アルディカルブスルホン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O4S
CAS番号:
分子量:
222.26
Beilstein:
2215242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
mp
132-135 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CNC(ON=CC(C)(C)S(C)(=O)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
InChI Key
YRRKLBAKDXSTNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルディカルブスルホンは、農作物の昆虫、ダニおよび線虫の防除に使用される殺虫剤アルジカルブの代謝物です。
アプリケーション
アルディカルブスルホンは、デュアルポストカラム反応と蛍光検出を備えた高速液体クロマトグラフィーを用いてタバコ中の分析対象物を測定するための標準物質として使用される場合があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
33387-BULK:
33387-VAR:
33387-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transport of organic contaminants in groundwater: gas chromatography model to forecast the significance as applied to aldicarb sulfone residues.
J P Mestres et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 16(6), 649-656 (1987-11-01)
Y Picó et al.
Food additives and contaminants, 7 Suppl 1, S29-S34 (1990-01-01)
Aldicarb was applied to the soil of Late Valencia orange field plots. A comparative study between four analytical methods is reported, the NPD-gas chromatography method being the best choice. The work also reports the study of accumulation and persistence of
Determination of aldicarb, aldicarb sulfoxide, aldicarb sulfone and carbofuran residues in water using high-performance liquid chromatography.
Cochrane WP, et al.
Journal of Chromatography A, 243(2), 307- 314 (1982)
S S Yang et al.
Journal of chromatography. A, 664(2), 289-294 (1994-04-01)
A screening method for the determination of aldicarb (AS) and its sulfoxide (ASX) and sulfone (ASN) metabolites in tobacco at low ppm levels is described. Tobacco samples are extracted using methanol with the aid of sonication at ambient conditions. The
X L Dai
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 25(3), 136-138 (1991-05-01)
A method is described for the analysis of aldicarb and its metabolites in urine by GC/FPD. The sample was concentrated with activated charcoal-Florisil column chromatography, eluted by dichloromethane-acetone (1:1v/v). The aldicarb, aldicarb sulfoxide in the eluted solution were oxidized by