Merck
33574
Supelco
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
10 μg/mL in acetone, analytical standard
別名:
3,6,3-ノニルフェノール-13C6, 363-NP-13C6, 4-(3,6-ジメチル-3-ヘプチル)フェノール-環-13C6 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C9H24O
CAS番号:
分子量:
226.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI Key
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
アプリケーション
4-(3,6-ジメチル-3-ヘプチル)フェノール環-13C6は、固相マイクロ抽出に続く質量分析法によるガスクロマトグラフィー(SPME-GC-MS)を使用した環境サンプル中のノニルフェノール(NP)およびオクチルフェノール(OP)のモノおよびジエトキシレートの分析に使用される同位体標識標準です。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33574-1ML:4548173287744
33574-1ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.