安全性情報
33627
Supelco
Alkylphenol Internal Standard Mix 7-solution for DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
DIN
EN
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
Certanバイアル
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
構成
10 mL solution in acetone contain:
4-tert-Octylphenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-tert-Octylphenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol monoethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol diethoxylate (ring 13C6) 1 μg/mL
Bisphenol A (D16) 1 μg/mL
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33627-10ML-BULK:
33627-10ML:4548173352343
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
プロトコル
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Chromatograms
application for HPLC