製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46018-VAR:
46018-1G:
46018-200G:
46018-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).