Merck
35406
Supelco
α-ゼアラレノール 溶液
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
別名:
2,4-ジヒドロキシ-6-(6α,10-ジヒドロキシ-trans-1-ウンデセニル)安息香酸 μ-ラクトン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O5
CAS番号:
分子量:
320.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~10 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
InChI Key
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
α- Zearalenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in traditional medicinal herbs, human and animal urine by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
purity : ≥97.0% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35406-1ML-BULK:
35406-1ML:4548173317212
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of phytoestrogens in traditional medicinal herbs using gas chromatography-mass spectrometry.
Lee SH, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 15(8), 452-460 (2004)
Validation of a UHPLC?MS/MS method for quantification of zearalenone, α-zearalenol, β-zearalenol, α-zearalanol, β-zearalanol and zearalanone in human urine.
Belhassen H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 962(8), 68-74 (2014)