Merck
36161
Supelco
メトキシクロル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス-(p-メトキシフェニル)エタン, 2,2-ビス(4-メトキシフェニル)-1,1,1-トリクロロエタン, DMDT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15Cl3O2
CAS番号:
分子量:
345.65
Beilstein:
2057367
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
86-88 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
InChI Key
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methoxychlor is a member of organochlorine class of pesticides with a weak estrogenic action.
アプリケーション
Methoxychlor may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in milk, vegetables, sea water and eggs by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
Pesticide with estrogenic activity.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36161-100MG:4548173362151
36161-VAR:
36161-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Determination of organochlorine and organophosphorus pesticide residues in eggs using a solid phase extraction cleanup.
Schenck FJ and Donoghue DJ
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(12), 6412-6415 (2000)
Insecticide Residues in Milk, Determination of Methoxychlor and/or Metabolites in Milk Following Topical Application to Dairy Cows.
Cluett ML, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 8(4), 277-281 (1960)
Effects of low subchronic doses of methoxychlor on the rat hypothalamic-pituitary reproductive axis.
Goldman JM, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 86(3), 474-483 (1986)
In situ fluorimetric determination of pesticides on vegetables.
Hassoon S and Schechter I
Analytica Chimica Acta, 405(1-2), 9-15 (2000)
Determination of organochlorine pesticides in seawater using liquid-phase hollow fibre membrane microextraction and gas chromatography?mass spectrometry.
Basheer C, et al.
Journal of Chromatography A, 968(1-2), 191-199 (2002)