Merck
36551
Supelco
クロルフェンビンホス
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14Cl3O4P
CAS番号:
分子量:
359.57
Beilstein:
8712900
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
mixture of Z and E isomers
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)O\C(=C\Cl)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b12-8-
InChI Key
FSAVDKDHPDSCTO-WQLSENKSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chlorfenvinphos is an organophosphorus insecticide used for the control of the bee parasite Varroa destructor and also found to be effective against a variety of insects affecting vegetables, fruits and crops.
アプリケーション
Chlorfenvinphos may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in bee-wax, grains and environmental samples using different analytical techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36551-BULK:
36551-1EA:4548173262291
36551-250MG:4548173901671
36551-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
α-クロルデン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
442449
α-クロルデン
シプロジニル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34389
シプロジニル
ホサロン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36194
ホサロン
マラチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36143
マラチオン
τ-Fluvalinate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46294
τ-Fluvalinate
キャプタン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32054
キャプタン
Paul Trethowan et al.
Ecology and evolution, 7(1), 253-262 (2017-01-11)
It has been proposed that there is a thermal cost of the mane to male lions, potentially leading to increased body surface temperatures (
Differential pulse polarographic determination of dicrotophos, crotoxyphos and chlorfenvinphos in grains and soils
Sreedhar Y.N, et al.
Talanta, 44(10), 1859-1863 (1997)
Determination of amitraz and other acaricide residues in beeswax.
Korta E, et al.
Analytica Chimica Acta, 475(1-2), 97-103 (2003)
Marta O Barbosa et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(29), 8355-8367 (2016-10-14)
Organic micropollutants present in drinking water (DW) may cause adverse effects for public health, and so reliable analytical methods are required to detect these pollutants at trace levels in DW. This work describes the first green analytical methodology for multi-class
Georges Istamboulie et al.
Chemosphere, 78(1), 1-6 (2009-11-13)
This works presents the development of a detoxification system based on bacterial phosphotriesterase (PTE) for the degradation of organophosphate (OP) insecticides in water. PTE was immobilised on an activated agarose gel via covalent coupling. Two different OPs were studied, chlorpyrifos