Merck
38426
Supelco
γ,γ-ジメチルアリルピロリン酸 アンモニウム塩
analytical standard
別名:
DMAPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O7P2 · xNH3
CAS番号:
分子量:
246.09 (free acid basis)
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (TLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChI Key
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
テルペン生合成の中間体。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
NMR-Internal Standard: KHP
Assay (quantitative NMR) ≥70.0% (calculated as free acid)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
38426-BULK:
38426-VAR:
38426-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)