蒸気密度
1 (vs air)
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI Key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
43883-100MG:
43883-VAR:
43883-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック