Merck
44653
Millipore
ECブロス
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
別名:
Escherichia Coli(大腸菌)ブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 7251:2005
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
bile salts, 1.5 g/L
casein digest (pancreatic), 20 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
lactose, 5 g/L
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.9±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
アプリケーション
水、食品、その他の物質に存在する大腸菌群および大腸菌の選択的検出に使用します。
調製ノート
蒸留水1 Lに37 gを溶解し、ダーラム発酵管をさかさまに入れた試験管に分注します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
その他情報
真空パックされた牛肉に存在する大腸菌の、MPN法による計数
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
L.J. Harris et al.
Journal of Food Protection, 55, 266-266 (1992)
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.