Merck
70142
Millipore
Lactose Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
lactose, 5 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.9±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水、牛乳、その他の物質に含まれる大腸菌群の推定試験用にお勧めです。 米国薬局方の処方におおむね対応しています。
調製ノート
Add 13 g to 1 litre of distilled water. Mix well and distribute into containers fitted with Durham tubes. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
その他情報
Prepared according to specifications in
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70142-500G:
70142-100G:
70142-2.5KG:
70142-BULK:
70142-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Stand. Meths. for the Examin. of Water & Sewage, 9th Ed., 186-186 (1946)
Stand. Meths. for the Examin. of Dairy Prods., 9th Ed., 133-133 (1948)
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.