Merck
44698
Supelco
バコパシドII
analytical standard
別名:
シュードジュジュボゲニン 3-O-[α-L-アラビノフラノシル-(1→2)-[β-D-グルコピラノシル-(1→3)]-β-D-グルコピラノシド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H76O18
CAS番号:
分子量:
929.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C47H76O18/c1-21(2)14-22-18-58-47-19-46(20-59-47)23(38(47)45(22,7)57)8-9-28-43(5)12-11-29(42(3,4)27(43)10-13-44(28,46)6)63-41-37(65-39-34(55)31(52)25(16-49)61-39)36(32(53)26(17-50)62-41)64-40-35(56)33(54)30(51)24(15-48)60-40/h14,22-41,48-57H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,36+,37-,38+,39+,40+,41+,43-,44-,45+,46+,47-/m1/s1
InChI Key
WZWPYJOPCULCLQ-CPYMMDDTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bacopaside II is an antidepressant, belonging to the class of triterpenoid saponins isolated from the plant, Bacopa monnieri. Its potential applications include the improvement of high order cognitive processes and treatment/prevention of neurological diseases.
アプリケーション
Bacopaside II may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Bacopa monnieri using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of saponin glycosides in Bacopa monnieri by reversed phase high performance liquid chromatography
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 2(1), 26-32 (2007)
Separation of bacoside A3 and bacopaside II, major triterpenoid saponins in Bacopa monnieri, by HPTLC and SFC. Application of SFC in implementation of uniform design for herbal drug standardization, with thermodynamic study
Acta Chromatographica , 17(1), 125-125 (2006)
Serotonin and Melatonin: Their Functional Role in Plants, Food, Phytomedicine, and Human Health (2016)