Merck
PHL80363
バコパシドI
phyproof® Reference Substance
別名:
シュードジュジュボゲニン 3-O-[α-L-アラビノフラノシル-(1→2)-[6-O-スルホ-β-D-グルコピラノシル-(1→3)]-α-L-アラビノピラノシド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H74O20S
CAS番号:
分子量:
979.13
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](OC[C@@H]2O)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]87[C@@H]([C@H]9[C@]([C@@H](COC9(OC8)C7)C=C(C)C)(O)C)CC6)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)CO)O
InChI
1S/C46H74O20S/c1-21(2)14-22-16-59-46-19-45(20-60-46)23(37(46)44(22,7)54)8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,45)6)64-40-36(66-38-33(52)30(49)25(15-47)62-38)35(24(48)17-58-40)65-39-34(53)32(51)31(50)26(63-39)18-61-67(55,56)57/h14,22-40,47-54H,8-13,15-20H2,1-7H3,(H,55,56,57)/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39+,40+,42+,43-,44+,45+,46?/m1/s1
InChI Key
SKFWOYHZBNAJGA-VLNRPALJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80363-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)