Merck
PHL80365
バコパシドX
phyproof® Reference Substance
別名:
ジュジュボゲニン 3-O-[β-D-グルコピラノシル-(1→3)-[α-L-アラビノフラノシル-(1→2)]-α-L-アラビノピラノシド], バコパサポニンCのジュジュボゲニン異性体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H74O17
CAS番号:
分子量:
899.07
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]76[C@@H]([C@@H]8[C@](O[C@H](C[C@@]8(O)C)C=C(C)C)(OC7)C6)CC5)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-15-44(7,55)37-23-8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,6)45(23)19-46(37,63-22)57-20-45)60-40-36(62-38-33(53)31(51)26(17-48)59-38)35(24(49)18-56-40)61-39-34(54)32(52)30(50)25(16-47)58-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39-,40-,42-,43+,44-,45-,46-/m0/s1
InChI Key
RANQPHKSRUUPKK-GPUGMLHBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80365-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)