Merck
45638
Supelco
プロパモカルブ
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20N2O2
CAS番号:
分子量:
188.27
Beilstein:
2080745
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCOC(=O)NCCCN(C)C
InChI
1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI Key
WZZLDXDUQPOXNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロパモカルブは、温室野菜や農産物に広く使用されている全身殺菌剤であり、卵菌類病(Phythium(フハイカビ)、Phytophthora(エキビョウキン)菌種)に対する防御作用を示します。
アプリケーション
プロパモカルブは、さまざまなクロマトグラフィー法を用いて野菜サンプルや果実サンプル中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lin Ye et al.
Scientific reports, 10(1), 177-177 (2020-01-15)
The extensive use of chemical fertilizers poses serious collateral problems such as environmental pollution, pest resistance development and food safety decline. Researches focused on applying plant-beneficial microorganisms to partially replace chemical fertilizer use is increasing due to the requirement of
Gabriele Schmuck et al.
Archives of toxicology, 78(6), 330-337 (2004-02-27)
Carbamates belonged to an older insecticide group, with propoxur being representative of this group. However, today carbamates with hormonal effects on insects, like fenoxycarb, or with fungicide properties, like propamocarb, are also used. The goal was a comparison of three
Rui Zhang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 51(1), 88-96 (2018-12-14)
Propamocarb (PM) is a pesticide that is widely used to protect cucumbers and other plants from downy mildew. Recently, some studies indicated that PM exposure had potential toxic effects in animals. In this study, adult male zebrafish were exposed to
H S Elsabbagh et al.
Pharmacological research, 43(1), 71-76 (2001-02-24)
Female mice received either cupravit or previcur at dose levels of 300 ppm and 1000 ppm, respectively, for 8 weeks. Humoral immune response was evaluated by measuring the plaque-forming cell (PFC) response and hemolysing antibody titers against sheep red blood
Sherif H Abd-Alrahman et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 89(2), 302-305 (2012-06-16)
Propamocarb-hydrochloride is a widely used fungicide around the world. The dissipation of propamocarb-hydrochloride in tomatoes, potatoes and cucumber were evaluated. QuEChERS methodology before quantification using HPLC-DAD was used. Preharvest interval and maximum residue limit were 4 days and 1.0 mg