アッセイ
≥98%
自己発火温度
984 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChI Key
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The 1-Methylnaphthalene may find the following uses:
- Study of surface and electronic features of fluorinated TiO2 and their influence on the photocatalytic degradation of 1-methylnaphthalene
- Thermal decomposition of 1-Methylnaphthalene in a batch reactor
- Catalytic conversion of tar from hot coke oven gas using 1-methylnaphthalene as a tar model compound
- Hydrocracking of 1-methylnaphthalene to benzene, toluene, and xylene using high metal–acid balance and selective hydrogenation activity catalysts
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45795-250MG:4548173997384
45795-1EA:
45795-BULK:
45795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック