製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Human plasma by multivariate curve resolution-alternating least squares (MCR-ALS) technique combined with high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Urine, blood and food matrices by solid-phase extraction (SPE) and LC coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Surface water samples by SPE and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QTOF) with electrospray ionization (ESI).
- Bovine muscle samples by ESI-LC-MS/MS equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46656-250MG:
46656-BULK:
46656-VAR:
46656-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック