Merck
M0639
Sigma-Aldrich
6α-メチルプレドニゾロン
≥98%
別名:
11β,17α,21-トリヒドロキシ-6α-メチル-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 6α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, メドロン, メドロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O5
CAS番号:
分子量:
374.47
Beilstein:
2340300
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI Key
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
6α-Methylprednisolone has been used:
  • to stimulate RPMI 8226.1 cells in order to govern the expression of human interleukin-10 (IL-10) gene
  • to induce depletion of CD14+ CD16+ monocytes
  • to study its effect on behavioral and sensory afferent hypersensitivity
生物化学的/生理学的作用
Methylprednisolone is a glucocorticoid having anti-inflammatory and immunosuppressive actions. It is useful in treating skin diseases, allergies, multiple sclerosis, asthma, rheumatic disorders, chronic obstructive pulmonary disease, croup and cancer.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Immune system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M0639-1G:
M0639-25MG:
M0639-100MG:
M0639-250MG:
M0639-BULK:
M0639-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ling Ye et al.
Anesthesiology, 121(3), 632-643 (2014-05-02)
Localized inflammation of lumbar dorsal root ganglia (DRG) may contribute to low back pain. Local injections of corticosteroids used for low back pain are sometimes ineffective. Many corticosteroids activate not only the target glucocorticoid receptor (GR) but also the mineralocorticoid
Mechanism of glucocorticoid-induced depletion of human CD14+ CD16+ monocytes
Dayyani F, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 74(1), 33-39 (2003)
Blocking the mineralocorticoid receptor improves effectiveness of steroid treatment for low back pain in rats
Ye L, et al.
Anesthesiology, 121(3), 632-643 (2014)
Role of STAT3 in glucocorticoid-induced expression of the human IL-10 gene
Unterberger C, et al.
Molecular Immunology, 45(11), 3230-3237 (2008)
Formulation development and evaluation of Methylprednisolone dispersible tablets
Nandhini J and Rajalakshmi AN
Asian Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4(4), 514-521 (2018)