Merck
A0500
Sigma-Aldrich
アセトアミド
~99% (GC)
別名:
アミドC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONH2
CAS番号:
分子量:
59.07
Beilstein:
1071207
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 65 °C)
アッセイ
~99% (GC)
フォーム
powder or crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
溶解性
water: 0.2 g/L, clear, colorless
SMILES記法
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI Key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトアミドベースの誘導体は、消毒剤として使用される抗菌、抗真菌剤となる可能性があります。喫煙はアセトアミドの放出を引き起こします。これはパラセタモール分解の非主要な副産物です。アセトアミドはラットに対して発がん性があります。
アプリケーション
以下の用途にアセトアミドが使用されています:
  • M. smegmatisにおける組換えタンパク質の誘発に
  • 真菌選択のためのアセトアミド培地の成分として
  • マウス組織サンプルを用いたクエンチ実験に
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0500-500G:4548173926629
A0500-25G:
A0500-100G:4548173926605
A0500-BULK:
A0500-1G:4548173926612
A0500-50G:
A0500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas chromatographic?mass spectrometric analysis of acrylamide and acetamide in cigarette mainstream smoke after on-column injection
Diekmann J, et al.
Journal of Chromatographic Science, 46(7), 659-663 (2008)
Synthesis of biologically active 2-chloro-N-alkyl/aryl acetamide derivatives
Katke SA, et al.
International Journal of Pharma Sciences and Research, 2, 148-156 (2011)
The RD1 proteins of Mycobacterium tuberculosis: expression in Mycobacterium smegmatis and biochemical characterization
Daugelat S, et al.
Microbes and Infection, 5(12), 1082-1095 (2003)
Muscle Satellite Cell Cross-Talk with a Vascular Niche Maintains Quiescence via VEGF and Notch Signaling
Verma M, et al.
Cell Stem Cell, 23(4), 530-543 (2018)
Maureen Hamilton et al.
Microbial cell factories, 19(1), 22-22 (2020-02-07)
Yarrowia lipolytica is an oleaginous yeast that can be genetically engineered to produce lipid and non-lipid biochemicals from a variety of feedstocks. Metabolic engineering of this organism usually requires genetic markers in order to select for modified cells. The potential