アッセイ
≥95.0% (LC/MS)
光学活性
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
WGK
WGK 3