Merck
33659
Supelco
ブタフェナシル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-(Allyloxycarbonyl)-1-methylethyl 2-chloro-5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18ClF3N2O6
CAS番号:
分子量:
474.81
Beilstein:
11322304
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)N(C(=O)C=C1C(F)(F)F)c2ccc(Cl)c(c2)C(=O)OC(C)(C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C20H18ClF3N2O6/c1-5-8-31-17(29)19(2,3)32-16(28)12-9-11(6-7-13(12)21)26-15(27)10-14(20(22,23)24)25(4)18(26)30/h5-7,9-10H,1,8H2,2-4H3
InChI Key
JEDYYFXHPAIBGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Butafenacil inhibits the enzyme activity of protoporphyrinogen oxidase (PPOX) that catalyzes the oxidation of protoporphyrinogen IX to protoporphyrin IX during chlorophyll and heme biosynthesis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33659-VAR-R:
33659-BULK-R:
33659-100MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Butafenacil: A positive control for identifying anemia-and variegate porphyria-inducing chemicals.
Leet J K, et al.
Toxicology Reports, 2, 976-983 (2015)