Merck
34079
Supelco
カルフェントラゾンエチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
エチル 2-クロロ-3-{2-クロロ-5-[4-(ジフルオロメチル)-4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル]-4-フルオロ-フェニル}プロピオナート, エチル-α,2-ジクロロ-5-[4-(ジフルオロメチル)-4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル]-4-フルオロベンゼンプロパノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14Cl2F3N3O3
CAS番号:
分子量:
412.19
Beilstein:
9081231
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)Cc1cc(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C15H14Cl2F3N3O3/c1-3-26-13(24)10(17)4-8-5-12(11(18)6-9(8)16)23-15(25)22(14(19)20)7(2)21-23/h5-6,10,14H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
MLKCGVHIFJBRCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Carfentrazone-ethyl is an aryl triazolinone reduced-risk herbicide used in the cultivation of wheat, soybean and corn.
アプリケーション
Carfentrazone-ethyl may be used as a reference standard in the determination of carfentrazone-ethyl in:
  • Water samples using direct immersion solid-phase microextraction (DI-SPME) with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
  • Honey samples using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34079-10MG:
34079-BULK:
34079-VAR:
34079-10MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Degradation of [14C] carfentrazone-ethyl under aerobic aquatic conditions.
Elmarakby A S, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(11), 5285-5293 (2001)
Levels of 13 multi-class pesticide residues in Polish honeys determined by LC-ESI-MS/MS.
Kujawski W M and Namiesnik J.
Food Control, 22(6), 914-919 (2011)
Multi-residue method for the determination of 16 recently used pesticides from various chemical groups in aqueous samples by using DI-SPME coupled with GC--MS
Tankiewicz M, et al.
Talanta, 107, 1-10 (2013)