Merck
33706
Supelco
スピノサド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
混合物(スピノシンA、スピノシンD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
InChI
1S/C42H71NO9/c1-10-27-12-11-13-35(52-38-17-16-34(43(5)6)25(4)49-38)24(3)39(45)33-21-31-29(32(33)22-37(44)51-27)15-14-26-19-28(20-30(26)31)50-36-18-23(2)40(46-7)42(48-9)41(36)47-8/h23-36,38,40-42H,10-22H2,1-9H3
InChI Key
RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スピノサドは、土壌放線菌Saccharopolyspora spinosaに由来するバイオ殺虫剤で、様々な昆虫に効果を示します。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Spinosad resistance in the housefly, Musca domestica, is due to a recessive factor on autosome 1
Shono T and Scott.GJ
Pesticide Biochemistry and Physiology, 75, 1-7 (2003)
Chaoyi Song et al.
ACS synthetic biology, 8(1), 137-147 (2018-12-29)
Refactoring biosynthetic pathways for enhanced secondary metabolite production is a central challenge for synthetic biology. Here we applied advanced DNA assembly methods and a uniform overexpression logic using constitutive promoters to achieve efficient heterologous production of the complex insecticidal macrolide