Merck
32506
Supelco
エトキサゾール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(RS)-5-tert-ブチル-2-[2-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロ-1,3-オキサゾール-4-イル]フェネトール, 4-(4-tert-ブチル-2-エトキシフェニル)-2-(2,6-ジフルオロフェニル)-4,5-ジヒドロオキサゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23F2NO2
CAS番号:
分子量:
359.41
Beilstein:
8930214
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOc1cc(ccc1C2COC(=N2)c3c(F)cccc3F)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3
InChI Key
IXSZQYVWNJNRAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エトキサゾールは、有機フッ素殺虫剤で、カルバメート系、有機塩素系、よびその他の殺ダニ剤の代わりになります。 花、果実、野菜、茶、綿などに対して広く使用されている殺ダニ剤です。
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
854.6 °F
引火点(℃)
457 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32506-BULK:
32506-VAR:
32506-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dali Sun et al.
Chemosphere, 226, 782-790 (2019-04-10)
Etoxazole is a newly registered and widely used acaricide. However, its metabolites were not fully understood and might exhibit similar or even higher toxicity than parent compound. Therefore, in this study, the metabolites of etoxazole in citrus, soil and earthworms
High resolution genetic mapping uncovers chitin synthase-1 as the target-site of the structurally diverse mite growth inhibitors clofentezine, hexythiazox and etoxazole in Tetranychus urticae.
Demaeght P, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 51, 52-61 (2014)
Dali Sun et al.
Environmental science and pollution research international, 23(24), 24731-24738 (2016-09-24)
The stereoselective cytotoxicity of new chiral acaricide etoxazole and its dissipation in citrus and soil were investigated for the first time. Enantioselective toxicity and oxidative stress of etoxazole toward MCF-7 cells was conducted. The phenomenon of dose- and form-dependent cytotoxicity
Evaluation of etoxazole toxicity in the liver of Oreochromis niloticus.
Sevgiler Y, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 78(1), 1-8 (2004)
Weixia Chang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(24), 6708-6715 (2019-05-30)
This is the first systemic assessment of the stereoselectivity of etoxazole enantiomers. Etoxazole's stereoselective bioactivity was assessed against target organisms ( Tetranychus urticae eggs and Tetranychus cinnabarinus eggs), and its acute toxicity was assessed toward nontarget aquatic organisms ( Daphnia